Få mere at vide
Gibco™ rotte (Sprague-Dawley ) Kryokonserverede hepatocytter, hankøn
Artikelnummer. 10689900
Mængde:
1.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10689900
Brand: Gibco™ RTCS10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
rotte (Sprague-Dawley ) Kryokonserverede hepatocytter, hankøn
Disse kryokonserverede hanrotter (Sprague-Dawley ) hepatocytter er blevet karakteriseret for generelle fase I- og fase II-lægemiddelmetaboliserende enzymaktiviteter.
Celler pr. hætteglas: 4
-8 millioner Få de resultater, du har brug for GIBCO Hepatocytter
Højkvalitets hepatocytter med høj levedygtighed, in vivo-⁄lignende enzymekspressionsniveauer og korrekt cellemorfologi øger evnen til at tegne in vitro in vivo korrelationer og træffe fornuftige beslutninger vedrørende en forbindelses skæbne. Erfarne teknikere og proprietære isoleringsteknikker kombineret med stringente frigivelsesspecifikationer sikrer, at du modtager kryokonserverede hepatocytter af højeste kvalitet.
Hvert parti testes for:
  • Fase I og II enzymaktiviteter
  • Korrekt morfologi
  • Levedygtighed generelt >75 %
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
    Relaterede links:
    Lær mere om vores kryokonserverede hepatocytter
    Lær om hele vores linje af hepatocytter ,
    Note:
    Disse produkter kræver forsendelse i LN 2 vapor dewars, derfor kan der opkræves yderligere gebyrer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Hætteglas med kryokonserverede hepatocytter skal opbevares i en dewar- eller -135 C °fryser.
    Celletype Hepatocytter
    Kultur Type Hepatocytcellekultur
    Form Kryokonserveret
    Køn Han
    Arter Rotte
    Donorkilde Samlet
    Antal celler 4-8 x 10 6
    Produktlinje Gibco
    Produkttype Hepatocytter
    Mængde 1.5 mL
    Testet for Fase I og II enzymaktivitet, korrekt morfologi, levedygtighed generelt> 75 %