Få mere at vide
Invitrogen™ Rottesæt
Artikelnummer. 10083282
Skift visning
Mål:
Menneske single
Menneskemængde
Mus single
Mus sæt
Rotte Single
Mængde:
1 sæt
20 nmol
20 x 3 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mål Mængde Pakningsstørrelse
10083282 Menneske single 20 nmol Hver
10347922 Rotte Single 20 nmol Hver
10053392 Mus single 20 nmol Hver
10337922 Mus sæt 20 x 3 nmol Hver
10093282 Menneskemængde 1 sæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10083282 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 1299001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stealth RNAi Foruddesignede siRNA'er er designet til at levere robust og langvarig gen-silencing med minimale off-target effekter. Stealth RNAi siRNA'er er modificerede syntetiske 25-mer RNA-duplexer. Vores proprietære teknologi sikrer høj specificitet og stabilitet, hvilket gør Stealth RNAi siRNA'er til et ideelt valg for forskere, der søger pålidelig og effektiv gennedslagning hos mennesker, mus eller rotter.
Stealth RNAi Foruddesignede siRNA'er muliggør robust og langvarig gen-silencing med reducerede off-target effekter. Stealth RNAi siRNA'er er modificerede syntetiske 25-mer RNA-duplexer. Vores proprietære teknologi hjælper med at sikre høj specificitet og stabilitet, hvilket gør Stealth RNAi siRNA'er til et fremragende valg for forskere, der søger pålidelig og effektiv gennedslagning hos mennesker, mus eller rotter.
Nøglefunktioner omfatter:
Højere specificitet og potensalgoritmer—minimerer off-target effekter og maksimerer nedslagning af målgenerne
Forbedret stabilitet—designet til øget stabilitet i serum- og cellemiljøer, hvilket sikrer langvarig gen-silencing
Minimal cellulær toksicitet—designet til at undgå immundetektion for reduceret risiko for immunrespons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Stealth RNAi™ Foruddesignet siRNA-rør, 20nmol, enkelt mål for mennesker, høj specificitet, 2 af 3 siRNA garanteret effektivitet, god knockdown, lav effekt uden for mål, standardrenhed, bruges til behandling af Parkinsons sygdom
Format Rør
RNAi type siRNA, miRNA
Endelig produkttype Stealth RNAi™ Foruddesignet siRNA rør
Til brug med (applikation) Til behandling af Parkinsons sygdom
Produkttype Stealth RNAi™ Foruddesignet siRNA rør
Renhed Standard renhed
Mængde 20 nmol
Prøvestørrelse 20 nmol
Mål Menneske single