Få mere at vide
Gibco™ Rotte primære kortikale astrocytter
Artikelnummer. 10648888
Skift visning
Mængde:
1 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10648888 1 x 106 celler Hver
1 options
Artikelnummer. 10648888 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. N7745100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rotte primære kortikale astrocytter
Gibco Rat Primary Cortical Astrocytes are isolated and cryopreserved from the cortex of Sprague Dawley rats at day E19 of gestation. The astrocytes are passaged only once before cryopreservation and consistently yield post-thaw viability of 70% or greater. Each vial contains 1 million cells per mL and provides a flexible, ready-to-use, and quality alternative to fresh astrocytes.
Klar til brug system: meget rene celler, overlegen cellemorfologi og levedygtighed efter optøning og fremragende celleudvidelse. Med GIBCO™ Rotte primære corticale astrocytter, vi tilbyder neurovidenskabsforskere en ideel, klar til brug erstatning for frisk isolerede astrocytter. Cellerne er isoleret fra cortex af Sprague-Dawley på dag E19 af drægtighed og passage én gang før kryokonservering. Hvert hætteglas indeholder 1x106 celler/ml levedygtige celler (efter optøning). I modsætning til de andre kommercielt tilgængelige primære rotteastrocytter, der enten giver omkring 50 % levedygtighed efter optøning eller danner aggregater ved optøning, Gibco™ Rotte Primære kortikale astrocytter giver konsekvent 70 % eller mere levedygtighed efter optøning. Astrocytter er de største og mest talrige neurogliaceller i hjernen og rygmarven. Astrocytter er kendt for at regulere det ekstracellulære ioniske og kemiske miljø, reagere på CNS-skade og spille en fundamental rolle i patogenesen af iskæmisk neuronal død. Derudover er astrocytter ofte blevet brugt i studiet af neurogliale interaktioner, blod-hjernebarriere, slagtilfælde og andre sygdomsmodeller. Alle disse gør astrocytter til en værdifuld kilde i cellebiologiske undersøgelser, i dyremodeludvikling og -transplantation og potentielt i celleterapiapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen, vapor-phase .
Alder Føtal
Celletype Gliaceller
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Kryokonserveret
Arter Rotte
Væv Cortex
Antal celler 1 x 106 celler
Produkttype Rottebarkastrocyt
Mængde 1 x 106 celler
Testet for Cellerenhed, Sterilitet, Levedygtighed, Mycoplasma