Få mere at vide
Proteintech™ Rotte MCP-1/CCL2 ELISA Kit
Artikelnummer. 16801656 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Rotte
Artikelnummer. Målarter
16801656 Rotte
1 options
Artikelnummer. 16801656 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE2000996T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KE20009 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Rotte MCP-1/CCL2 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen rotte MCP-1/CCL2.
  • Assayet genkender rotte MCP-1/CCL2. Et antistof specifikt for rotte MCP-1/CCL2 er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Rotte-MCP-1/CCL2-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for rotte MCP-1/CCL2 for at påvise det fangede rotte MCP-1/CCL2-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Monocyt kemotaktisk protein 1 (MCP1; også kendt som CCL2), er et kemokin, der kan udtrykkes i monocytter, makrofager og endotelceller, og tilhører CC-underfamilien af kemokiner. Kemokiner er en superfamilie af udskilte proteiner involveret i immunregulerende og inflammatoriske processer.
  • Forskning har vist, at udtrykket af MCP1 stiger i serum hos patienter med akut myokarditis. MCP1 er opreguleret i mange typer CNS-skader, herunder iskæmi, blødning, traumer, infektion, hypoxi og perifer nerveaksotomi.
  • MCP1 er også blevet impliceret i patogenesen af sygdomme karakteriseret ved monocytiske infiltrater, såsom psoriasis, reumatoid arthritis og åreforkalkning.
Tekniske data
Adgangsnummer NM_031530
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 0.2 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Rotte
Gen-id (Entrez) 24770
Værtsarter Rotte
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P14844
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human ADAM12 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine