Få mere at vide
R&D Systems™ Rat IL-4 Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Rat IL-4 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat IL-4 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 15.60 - 1000pg/mL |
| Assay følsomhed | 5pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Rat IL-4 |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 287287 |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vis mere |