Få mere at vide
R&D Systems™ Rat IL-4 Quantikine ELISA Kit
Artikelnummer. 18751984
Skift visning
Tilstrækkelig til:
1 x 96-brønds plade
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
18751984 1 x 96-brønds plade
1 options
Artikelnummer. 18751984 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. R4000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rat IL-4 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Rat IL-4 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat IL-4 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 15.60 - 1000pg/mL
Assay følsomhed 5pg/mL
Konjugeret HRP
Prøvetype Cell Culture Supernatant, Serum
Specificitet Natural and Recombinant Rat IL-4
Tilstrækkelig til 1 x 96-brønds plade
Til brug med (applikation) ELISA
Gen-id (Entrez) 287287
Prøvevolumen Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL)
Opbevaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4 B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra