Få mere at vide
Proteintech™ Rotte IL-2 ELISA Kit
Artikelnummer. 16831646 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Rotte
Artikelnummer. Målarter
16831646 Rotte
1 options
Artikelnummer. 16831646 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE2000296T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE20002 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). IL2 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogen IL2.
  • Assayet genkender muse-IL2. Et antistof specifikt for IL2 er blevet præ-coatet på mikrobrøndene. IL2-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for IL2 for at påvise det indfangede IL2-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Interleukin-2 (IL2) er et protein oprindeligt identificeret som en T-celle vækstfaktor. IL2 produceres hovedsageligt af aktiverede CD4+CD25- (hjælper) T-celler og inducerer proliferationen af disse og andre celler som CD8+ T-celler, B- og NK-celler.
  • Af denne grund er det blevet brugt til at behandle immundefekter som HIV og inducere immunrespons mod tumorer
  • Ikke desto mindre er det blevet vist, at IL2 også fungerer som den vigtigste vækstfaktor for CD4+CD25+ Regulatory T-celler.
  • Interleukin 2 medierer sine funktioner i målcellen gennem interleukin 2-receptoren (IL2R).
  • IL2R er et multimert funktionelt protein bestående af tre forskellige kæder: Il2Rα , Il2Rβ ogγ c.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_446288
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 8.3 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Rotte
Gen-id (Entrez) 116562
Værtsarter Rotte
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P17108
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human APOL1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine