Få mere at vide
R&D Systems™ Rat IL-11 (NP_598203.4) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18791027
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18791027 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18791027 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Tekniske data
Gene IL-11
Adgangsnummer NP_598203.4
Gen-id (Entrez) 3589
Gene Alias Adipogenesis inhibitory factor, AGIFoprelvekin, IL-11 Oprelvekin, interleukin 11, interleukin-11
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 10 μg