Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte IL-10 ELISA Kit
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Beskrivelse
Rotte-IL-10 kvantificerer rotte-IL-10 i serum, plasma, supernatant. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant rotte IL-10.
IL-10 koder for et protein, der fungerer som et cytokin og primært produceres af monocytter, med en vis produktion af lymfocytter. Dette cytokin har forskellige virkninger på immunregulering og inflammation, herunder nedregulering af ekspressionen af Th1 cytokiner, MHC klasse II Ags og costimulerende molekyler på makrofager. Det forbedrer også B-cellernes overlevelse, proliferation og antistofproduktion. Derudover kan IL-10 blokere NF-kappa B-aktivitet og er involveret i reguleringen af JAK-STAT-signalvejen. Knockout-undersøgelser i mus har antydet, at dette cytokin er en essentiel immunoregulator i tarmkanalen. Mutationer i dette gen er blevet forbundet med en øget modtagelighed for HIV-1-infektion og leddegigt. Sygdomme forbundet med IL10 omfatter graft-versus-host-sygdom og human immundefektvirus type 1.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | CSIF; cytokin; cytokinsyntese-inhiberende faktor; GVHDS; H-IL-10; il 10; IL10; IL-10; IL-10 precursor; IL10A; IL10X; ILN; interleukin; interleukin 10; Interleukin10; interleukin-10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; T-cellevæksthæmmende faktor; TGIF |
| Analyseområde | 10 til 6.000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 10 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 25325 |
| Gen symbol | IL10 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |