Få mere at vide
Proteintech™ Rotte IL-10 ELISA Kit
Artikelnummer. 16841646 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Rotte
Artikelnummer. 16841646
Brand: Proteintech™ KE2000396T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE20003 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Rotten IL10 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen rotte IL10.
  • Assayet genkender rotte IL10. Et antistof specifikt for rotte IL10 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Rotte-IL10-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for rotte-IL10 for at påvise det fangede rotte-IL10-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Interleukin 10 er et essentielt antiinflammatorisk cytokin, der spiller vigtige roller som en negativ regulator af immunresponser på mikrobielle antigener. IL10 udskilles hovedsageligt af makrofager, men også af T-hjælper 1 (Th1) og Th2-lymfocytter, dendritiske celler, cytotoksiske T-celler, B-lymfocytter, monocytter og mastceller.
  • Det nedregulerer ekspressionen af Th1 cytokiner, MHC klasse II antigener og co-stimulerende molekyler på makrofager. Det forbedrer også B-cellernes overlevelse, proliferation og antistofproduktion.
  • IL10 kan blokere NF-κ B-aktivitet og er involveret i reguleringen af JAK-STAT-signalvejen. IL10-aktivitet medieres af IL10-receptoren (IL10R), som er medlem af klasse II-cytokinreceptorfamilien.
Tekniske data
Adgangsnummer NM_012854
Analyseområde 62,5 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 2.1 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Rotte
Gen-id (Entrez) 25325
Værtsarter Rotte
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P29456
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat IL-10 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine