Få mere at vide
Rat IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18776778
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
125 mL
25 mL
250 mL (2 x 125 mL)
50 mL (2 x 25 mL)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
18776778 125 mL
18714278 25 mL
18797818 50 mL (2 x 25 mL)
18766739 250 mL (2 x 125 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18776778 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer VC005125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Goat Polyclonal Antibody
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG
Applikationer Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret HRP
Fortynding Immunohistochemistry
Formulering Supplied as a solution in PBS with preservative.
Gene Alias Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Værtsarter Goat
Immunogen Rat IgG
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 125 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Gen-id (Entrez) 3500
Målarter Rat
Indhold og opbevaring 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
RUO
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.