Få mere at vide
Invitrogen™ IgA rotte ubelagt ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 15510917
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15510917 2 x 96 prøver Pakke med 2
15540917 10 x 96 tests Pakke med 10
15520917 20 x 96 tests Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15510917 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 885048022
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til kvantitativ påvisning af rotte IgA.
Rotte Total Immunoglobulin G (IgG) ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af rotte totalt IgG. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Rat IgA is an essential immunoglobulin isotype that is predominantly present in mucosal secretions like colostrum, saliva, and tears. It acts as a crucial defense mechanism against pathogens that enter the body through mucosal surfaces. Rat IgA is made up of two heavy chains and two light chains, with a molecular weight of approximately 170 kDa. It is produced by B cells in response to antigenic stimulation and has the ability to bind to various antigens, including bacteria, viruses, and toxins. Rat IgA functions by neutralizing these pathogens and preventing their attachment to mucosal surfaces, which helps to reduce the risk of infection. It also activates complement and recruits immune cells to the site of infection, further enhancing the immune response. Rat IgA is widely used as a research tool in immunology and infectious disease studies and has been produced for therapeutic applications such as in the treatment of inflammatory bowel disease and mucosal infections. Overall, Rat IgA is a critical component of the immune system and plays a crucial role in protecting the body against mucosal infections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 16-1000 ng/mL
Assay følsomhed 16 ng/mL
Indhold og opbevaring Capture Antibody Concentrate
Detection Antibody Concentrate
Rat IgA isotype control (standard), lyophilized, 2,000 ng/mL upon reconstitution
Phosphate Buffered Saline Concentrate (PBS)
Assay Buffer A Concentrate (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
96 Well Plate included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Uncoated ELISA Kit with Plates
Produkttype ELISA
Prøvetype Cellekultursupernatant, Plasma, Serum
Målarter Rotte
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Absorbance Microplate Reader
Gene Alias Immunoglobulin A; ImmunoglobulinAImmunoglobulin A; ImmunoglobulinA;
Sættets indhold Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, HRP-conjugated antibody, Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples, 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme, Substrate: 1X TMB Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 2 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Immunoglobulin A
Mål IgA
Test tid 1 hr 45 min
Samlet analysetid 24 hr 30 min
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug