Få mere at vide
Invitrogen™ IgA rotte ubelagt ELISA Sæt med plader
Beskrivelse
Rotte Total Immunoglobulin G (IgG) ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af rotte totalt IgG. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 16-1000 ng/mL |
| Assay følsomhed | 16 ng/mL |
| Indhold og opbevaring | Capture Antibody Concentrate Detection Antibody Concentrate Rat IgA isotype control (standard), lyophilized, 2,000 ng/mL upon reconstitution Phosphate Buffered Saline Concentrate (PBS) Assay Buffer A Concentrate (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA) Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution 96 Well Plate included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86 |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Uncoated ELISA Kit with Plates |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cellekultursupernatant, Plasma, Serum |
| Målarter | Rotte |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Absorbance Microplate Reader |
| Vis mere |
Kun til forskningsbrug