Få mere at vide
Proteintech™ Rotte IFN-gamma ELISA Kit
Artikelnummer. 16881646 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Rotte
Artikelnummer. 16881646
Brand: Proteintech™ KE2000796T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE20007 er en solid fase sandwich enzymforbundet immuno-sorbent assay (sandwich ELISA ). IFN-gamma ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent IFN-gamma.
  • IFN'erne blev oprindeligt opdaget som midler, der interfererer med viral replikation. Indledningsvis blev de klassificeret efter den secernerende celletype, men er nu klassificeret i type I og type II i henhold til receptorspecificitet og sekvenshomologi.
  • Interferon gamma (Ifng) er et opløseligt cytokin, der er det eneste medlem af type II-klassen af interferoner. Det udskilles af Th1-celler, cytotoksiske T-celler og NK-celler.
  • Cytokinet er forbundet med antivirale, immunregulerende og antitumoregenskaber og er en potent aktivator af makrofager. Det spiller en afgørende rolle i patogen-clearance.
  • Aberrant Ifng-ekspression er forbundet med en række autoinflammatoriske og autoimmune sygdomme. Det er i mange undersøgelser blevet identificeret som en biomarkør for pleural tuberkulose (TB). Mutationer i dette gen er forbundet med aplastisk anæmi.
  • Assayet genkender rotte-IFN-gamma. Et antistof specifikt for IFN-gamma er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • IFN-gamma-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for IFN-gamma for at påvise det indfangede IFN-gamma-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Adgangsnummer NM_138880
Analyseområde 125 til 8000 pg/ml
Assay følsomhed 3.5 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Rotte
Gen-id (Entrez) 25712
Værtsarter Rotte
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P01581
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat IFN-gamma ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine