Få mere at vide
Gibco™ Rotte Glial Precursor Celler
Artikelnummer. 11350822
Skift visning
Mængde:
1 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11350822 1 x 106 celler Hver
1 options
Artikelnummer. 11350822 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. N7746100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Rotte Glial Precursor Celler
Klar til brug system: Ved spredning i StemPro™ NSC-SFM,> 80 % af cellerne bevarer deres udifferentierede fænotype, gode levedygtighed efter optøning (≥ 50%) og understøtter differentiering til oligodendrocytter og astrocytter. Gibco™ Rat Glial Precursor Cells (GPC) giver forskere let adgang til celler af høj kvalitet og eliminerer tiden og kræfterne til at isolere disse meget følsomme celler i huset. Glial-prækursorceller isoleres fra cortex hos nyfødte Sprague-Dawley rotter. Cellerne isoleres under sterile betingelser, ekspanderes fuldstændigt StemPro™ NSC SFM og kryokonserveret ved passage 2 (P2). Hvert hætteglas indeholder 1x 10 6 celler/ml levedygtige celler (efter optøning), der kan udvides én gang for at give> 2 gange stigning af celler. Ved spredning i StemPro™ NSC SFM,> 80 % af cellerne bevarer deres udifferentierede fænotype og kan differentieres til Oligodendrocytter og Astrocytter. Glial-prækursorceller er de begrænsede stamceller, og størstedelen af deres downstream-afkom er Oligodendrocytter og Astrocytter. Oligodendrocytter producerer myelin for at beskytte neuroner og sikre korrekt signaltransduktion. Demyelinisering er involveret i kritiske sygdomme, såsom dissemineret sklerose, Addison-Schilders sygdom (ALD) osv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen.
Alder Nyfødt (14 dage eller mindre)
Celletype Glial-prækursorceller
Arter Rotte
Væv Cortex
Antal celler 1 x 10 6
Mængde 1 x 106 celler
Testet for Cellerenhed, Differentieringspotentiale, Sterilitet, Levedygtighed, Mycoplasma