Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte-Gamma Globulin
Artikelnummer. 11809230
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11809230 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11809230 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 31885
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Rottekontrol
Koncentrationen kan variere en smule fra lot-til-lot, se lot-specifikt datablad for præcis koncentration. Opbevaring: Efter åbning fortyndes kun nok antistof til en enkelt dags brug. Oprindelsesland: USA.
Rotte-IgG er en type immunglobulin G (IgG)-antistof, som almindeligvis anvendes i videnskabelig forskning og diagnostik. Det produceres af rotter som reaktion på fremmede antigener og bruges bredt som et værktøj til at opdage og måle tilstedeværelsen af specifikke proteiner eller andre molekyler i biologiske prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Produkttype Rotte Gamma Globulin
Mængde 10 mg
Koncentration 11.3 mg/mL
Formulering PBS uden konserveringsmiddel; pH 7,6
Til brug med (applikation) Kontrol, ChIP-assay, Immunfældning, Flowcytometri
Isotype Ig