Få mere at vide
Proteintech™ Rotte FABP1 ELISA Kit
Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Rotte
Beskrivelse
- Assayet genkender rotte FABP1. Et antistof specifikt for FABP1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. FABP1-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
- Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for rotte-FABP1 for at påvise det fangede rotte-FABP1-protein.
- Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
- Fedtsyrebindende protein 1 (FABP1, også kendt som L-FABP) er et 14 KDa cytosolisk protein, der er rigeligt udtrykt i leveren.
- Det kan binde fedtsyrer og mange andre molekyler og er involveret i optagelsen, transporten og metabolismen af cellulære langkædede fedtsyrer og andre lipidligander. Højere FABP1-serumniveau er blevet forbundet med leverskade.
- Niveauer af FABP1 kan være nyttige som en biomarkør for metaboliske forstyrrelser og nedsat funktion af hepatocytter.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | BC086947 |
| Analyseområde | 78,1 til 5000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 8.1 pg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 |
| Detektionsmetode | Sandwich ELISA , Dobbelt antistof |
| Immunoassay-kitformat | Belagt ELISA Kit |
| Prøvetype | Plasma, Serum |
| Substrater | DAB |
| Målarter | Rotte |
| Gen-id (Entrez) | 24360 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 96TEST Human Adiponectin ELISA Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine