missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Rat E-Selectin/CD62E (NP_620234.1) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | E-Selectin/CD62E |
| Adgangsnummer | NP_620234.1 |
| Gen-id (Entrez) | 6401 |
| Gene Alias | CD62 antigen-like family member E, CD62E, CD62E antigen, ELAM, ELAM1, ELAM-1, ELAM1E-selectin, endothelial adhesion molecule 1, Endothelial leukocyte adhesion molecule 1, ESEL, LECAM2, leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2, SELE, selectin E |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Rat |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?