Få mere at vide
MedChemExpress Rat CGRP-(8-37)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.54% |
| CAS | 129121-73-9 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 3127.51 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 75 mg/mL (23.98 mM∣Need ultrasonic) |