Få mere at vide
R&D Systems™ Rat C-Reactive Protein/CRP DuoSet ELISA
Mængde:
15 x 96-brønds plader
Beskrivelse
The Rat C-Reactive Protein/CRP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat C-Reactive Protein/CRP.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 15 x 96-brønds plader |
| Konjugeret | Biotin |
| Analyseområde | 156.00 to 10000 pg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 25419 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |