Få mere at vide
Rat anti-Mouse IgG2b Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2b-2), DyLight 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30229110 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 mL
Artikelnummer. Mængde
30229110 0.25 mL
1 options
Artikelnummer. 30229110 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP268438G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rat Monoclonal Antibody
IgG2b Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2b Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG2b Heavy Chain
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon LO-MG2b-2
Konjugeret DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Værtsarter Rat
Immunogen Purified mouse IgG2b
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.25 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1