Få mere at vide
Rat anti-Mouse IgG2b Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2b-2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30230604 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.25 mL
Artikelnummer. Mængde
30230604 0.25 mL
1 options
Artikelnummer. 30230604 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP268438APC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rat Monoclonal Antibody
IgG2b Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2b Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG2b Heavy Chain
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon LO-MG2b-2
Konjugeret APC
Formulering PBS
Værtsarter Rat
Immunogen Purified mouse IgG2b
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.25 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1