Få mere at vide
Rat Anti-Mouse IgG1, Clone: X56, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15816418
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
15816418 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 15816418 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 550874
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The X56 antibody reacts specifically with mouse IgG1 of Igh-C[a] and Igh-C[b] haplotypes. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Rat
Clone: X56
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Rat Anti-Mouse IgG1
Klassifikation Monoclonal
Klon X56
Koncentration 0.2mg/mL
Konjugeret APC
Værtsarter Rat
Mængde 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Isotype IgG1 κ