Få mere at vide
Rat anti-Mouse IgG1, Clone: A85-3, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15837228
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15837228 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15837228 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 553445
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
X
Host Species: Rat
Clone: A85-3
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Mouse
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Rat anti-Mouse IgG1
Klassifikation Monoclonal
Klon A85-3
Koncentration 0.5mg/mL
Værtsarter Rat
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Isotype IgG2a κ