Få mere at vide
Rat anti-Mouse IgG1, Clone: A85-3, Secondary Antibody, BD
Beskrivelse
X
Host Species: Rat
Clone: A85-3
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Mouse
ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Rat anti-Mouse IgG1 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | A85-3 |
| Koncentration | 0.5mg/mL |
| Værtsarter | Rat |
| Oprensningsmetode | Affinity Purified |
| Mængde | 0.5 mg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Forskningsdisciplin | Immunology |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Vis mere |