Få mere at vide
R&D Systems™ Rat Angiopoietin-2 (NP_604449) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18770369
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18770369 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18770369
Brand: R&D Systems™ RDC2838
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Adgangsnummer NP_604449
Gen-id (Entrez) 285
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Rat
Mængde 10 μg