Få mere at vide
R&D Systems™ Rat AGTR-2 (NP_036626.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18768669
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18768669 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18768669 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2976
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene AGTR-2
Adgangsnummer NP_036626.1
Gen-id (Entrez) 186
Gene Alias AGTR2, Angiostensin Receptor, angiotensin II receptor, type 2, Angiotensin II type-2 receptor, angiotensin receptor 2, AT2, AT2ATGR2, AT2R, MR x 88, MR x 88 type-2 angiotensin II receptor
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Rat
Mængde 10 μg