Få mere at vide
Novus Biologicals™ RASGEF1B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18555602 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18555602 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18555602 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00153020T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Signal Transduction
Mål RASGEF1B
Synonym RasGEF domain family, member 1 B, ras-GEF domain-containing family member 1 B
Gen symbol RASGEF1B