Få mere at vide
Rasagiline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rasagiline |
| CAS | 136236-51-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H13 N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine, 1H-Inden-1-amine','2,3-dihydro-N-2-propynyl-','(R)-, (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine, (R)-(+)-Rasagiline, (R)-N-2-Propynyl-1-indanamine, Azilect, R-(+)-N-Propargyl-1-aminoindan, Rasagiline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12-13H,7-9H2/t12-/m1/s1 |
| SMIL | C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | (1R)-N-prop-2-ynyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.24 |
| Vis mere |