Få mere at vide
Rasagiline Mesylate, TRC
Artikelnummer. 30009500
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009500 250 mg
17948684 500 mg
17929094 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR126000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161735-79-1
Molekylær formel C12 H13 N . C H4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 267.34
Synonym (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Methanesulfonate (1:1), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (1R)-, methanesulfonate (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (R)-, methanesulfonate, Rasagiline mesylate, Rasagiline methanesulfonate, TV 1012, TVP 1012
IUPAC navn metanesulfonsyre; (1R)-N-prop-2-ynyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amin
SMIL CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rasagiline Mesylate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
Formel vægt 267.0929
Procent renhed >95%