Få mere at vide
Rasagiline mesilat, Mikromol™
Artikelnummer. 17967894
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17967894 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17967894 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3667.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Add to basket
Add to basket
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Rasagiline mesilatat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Rasagiline Mesylate
CAS 161735-79-1
Analyt- eller komponentnavne Rasagiline Mesylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H13 N . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Methanesulfonate (1:1), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (1R)-, methanesulfonate (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (R)-, methanesulfonate, Rasagiline mesylate, Rasagiline methanesulfonate, TV 1012, TVP 1012
InChI formel InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
SMIL CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
IUPAC navn metanesulfonsyre; (1R)-N-prop-2-ynyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 267.34
Mængde 250 mg
Formel vægt 267,0929 g/mol