Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya (RVS) Peptone Bouillon
Beskrivelse
Selektivt beriget til isolering af salmonella fra fødevarer og miljøprøver med Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Bouillon forberedte medietuber. RVS Peptone Bouillon udnytter egenskaber ved Salmonella-arter sammenlignet med andre Enterobacteriaceae, såsom evnen til at overleve ved relativt højt osmotisk tryk, formere sig ved relativt lave pH-værdier, være relativt mere modstandsdygtig over for malakitgrønt og have relativt mindre krævende ernæringsbehov.
RVS Peptone Bouillon er en modifikation af Rappaport-Vassiliadis (RV) Berigelsesbouillon, som tidligere blev beskrevet af van Schothorst og Renauld2. Ændringerne af deres tidligere formel er:
1. Tilsætning af dikaliumhydrogenfosfat for at buffere mediet, så pH opretholdes
under opbevaringen af den forberedte bouillon.
2. Klarlægning af den optimale koncentration af magnesiumchlorid 6H2O.
De to modifikationer siges at forbedre pålideligheden af berigelsesbouillon1. Peterz et al.3 har også
fremhævede vigtigheden af koncentrationen af magnesiumchlorid i det endelige medium.
RVS Peptone Bouillon er baseret på den reviderede formulering og anbefales som det selektive berigelsesmedium til isolering af salmonella fra fødevarer og miljøprøver.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ Og Oxoid™ produkter er nu en del af brandet Thermo Scientific , der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter samt en omfattende serie af medie- og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet end-to-end løsning, der hurtigt leverer de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium er afhængig af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Perle ensianblå, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Oversigt | Rappaport-Vassiliadis Soya(RVS) Peptone Bouillon |
| Format | Rør |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Fyld volumen | 10 mL |
| Fyld vægt | 10± 0,5 ml |
| Emballagetype | 50 rør i en kartonkasse |
| Mængde | 50/Pk. |
Kun til laboratoriebrug
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Política de privacidad.