missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (Dehydrated)

Code produit. p-200112447
Click to view available options
Mængde:
500 g
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10016442

Marque: Thermo Scientific™ CM0866B

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with this selective medium.

Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (Dehydrated). Rappaport- Vassiliadis Soya Peptone Broth selects for Salmonella species by exploiting their characteristics when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements1.

Brug Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Bouillon til selektiv berigelse af Salmonella spp. fra fødevarer og miljøprøver.

  • Selektiv: malakitgrøn, lav pH og høj magnesiumchloridkoncentration hæmmer mange gram-positive bakterier, mens de selektivt beriger salmonella.
  • Overlegen ydeevne i forhold til Selenite Enrichment Bouillon og Tetrathionate Bouillon til berigelse af salmonellae med undtagelse af Salmonella typhi1

RVS Broth er baseret på den reviderede formulering beskrevet af van Schothorst et al.3 , og anbefales som det selektive berigelsesmedium til isolering af salmonellae fra fødevarer og miljøprøver. Det kan også bruges til at isolere salmonellae fra menneskelig afføring uden behov for præberigelse. Det er en modifikation af Rappaport Vassiliadis (RV) Enrichment Broth beskrevet tidligere af van Schothorst og Renauld 4 . Ændringerne af deres tidligere formel er:

  1. Tilsætning af dikaliumhydrogenphosphat for at buffere mediet, således at pH-værdien opretholdes under opbevaring af den tilberedte bouillon.
  2. Afklaring af den optimale koncentration af magnesiumchlorid 6H 2 O.

De to modifikationer siges at øge pålideligheden af berigelsesbouillonen 1 . Peterz et al.3 har også fremhævet vigtigheden af koncentrationen af magnesiumchlorid i det endelige medium.

RVS Peptone Broth er baseret på den reviderede formulering og anbefales som det selektive berigelsesmedium til isolering af salmonella fra fødevarer og miljøprøver. Det kan også bruges til at isolere salmonella fra menneskelig afføring uden behov for præberigelse.

Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.

Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certificeringer/compliance Industriel reference: ISO , NMKL.
Oversigt Rappaport Vassiliadis Soya (RVS) Pepton Bouillon (Dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 18,7L medium
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis