Få mere at vide
Labconco™ RapidVap Vertex tørfordampertilbehør, aluminiumsblok
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
- Solid aluminium
- Inkluder håndtag i rustfrit stål til at løfte blokken ind og ud af fordamperen
- 0,5 cm (0,21 tommer) diameter port i øverste venstre hjørne af blokken er tilvejebragt til indsættelse af temperatursonde for at overvåge øvre bloktemperatur
- Glasvarer er påkrævet (ikke inkluderet)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Alu blok |
| Til brug med (udstyr) | RapidVap Vertex Dry Evaporator |
| Holder | 50 rør (1,5 ml mikrocentrifugerør) |
| Vægt (engelsk) | 33 lb. |
| Vægt (metrisk) | 15 kg |