Få mere at vide
Labconco™ RapidVap Vakuumfordampningssystem med lågvarmer, 230 V
Artikelnummer. 12624267 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0 til 3600 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
12624267 0 til 3600 ml
1 options
Artikelnummer. 12624267 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7900003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131485.00 DKK
    112220.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 19264.31 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Alternativ til traditionelle centrifugalfordampningsmetoder, fordamper ved hjælp af hvirvelbevægelse, varme og vakuum
  • Behandler op til 110 prøver på én gang
  • Udskiftelige prøveblokke af aluminium belagt med PTFE
  • Hold rør fra 12 mm (ydre diameter) til 600 ml
  • Mikroprocessor styrer vakuum på forudindstillet niveau
    • Automatisk vakuumudløsning, hvis strømmen svigter
  • LCD viser vakuumniveau fra 0 til 999 mbar
  • Bagmonterede vakuumtilslutninger: vakuumport, slangeklemmer, lågvarmerbeholder, slange til tilslutning til tilbehørsvakuumpumpe
  • Lexan™ skjold på klart glas låg beskytter mod glasimplosion
  • Dobbelte lågklemmer holder låget sikkert på plads for vakuumtæt forsegling
  • Fenolfri pakning giver fuldstændig forsegling under vakuum
  • PTFE-belagt aluminiumskammer
  • Hørbar/visuel alarm for slutpunkt detekteret af temperaturfølere ved varmelegeme og blok
  • Valgfri 40 W lågvarmer sættes i stikkontakten på bagsiden
  • Eliminerer dug, øger synlighed ved fordampning af vand eller andre opløsningsmidler med højt kogepunkt
  • Forbedret kontrolpanel
  • Letlæseligt LCD-display beder operatøren om at programmere ønskede parametre og viser hvirvelhastighed i procent, faktiske og indstillede temperaturer i° C, samlet resterende tid i min.
    • Indtast op til ni forskellige protokoller i hukommelsen til gentagelse af nøjagtige testparametre
  • Kontaminering og vedligeholdelsesfrit 1000 W tørblokvarmesystem fremskynder fordampningshastigheden ved at levere en kontrolleret mængde varme fra omgivelserne op til 100° C
  • Varmelegeme og prøveblok bevæger sig i tandem for mere effektiv varmeoverførsel
  • Alarmsignaler færdiggørelse af kørsel, hvilket gør det muligt at efterlade prøver uden opsyn, mens de fordamper til det ønskede slutpunkt
  • Børsteløs DC-motor sikrer sikker, vedligeholdelsesfri drift og giver jævn kraft med variabel hastighed op til 1000 rpm
  • Producerer ingen potentielt farlige gnister
  • Systemer kan bruges med en bred vifte af stærke kemikalier
  • Pulverlakeret skabsbund af aluminium med glat, opløsningsmiddelbestandig akryl/PVC termoplastisk overhus
  • Aluminiumskammer med PTFE-belægning leder varme effektivt og modstår korrosion
  • Alle mekaniske komponenter isoleret fra kemiske dampe og dampe for længere levetid
  • Kemikaliebestandigt glaslåg giver synlighed af prøver og løsnes til rengøring
  • To klemmer holder låget sikkert på plads
  • RapidVap modeller med valgfrit RS-232 link gør det muligt at udføre og overvåge alle frontpanelfunktioner fra en pc
Inkluderer:
  • 2 m (6,5 fod) tre-leder ledning med stik
Specifikationer:
  • Dimensioner m/ lukket låg (L x B x H): 46,7 x 52,6 x 34,3 cm (18,4 x 20,7 x 13,5 tommer)
  • Vægt: 42 kg (92 lb.)
  • 230 V modeller
  • CE-mærke
Tekniske data
Certificeringer CE
Elektrisk vurdering International/Schuko
Frekvens 50/60 Hz
Holder En rotor
Maks. Vakuum 999 mbar
Forsendelsesvægt (engelsk) 100 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 45 kg
Type Vakuum tørt fordampningssystem
Spænding 230 V
Volumen (engelsk) 0 til 120 oz.
Volumen (metrisk) 0 til 3600 ml
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Kammermateriale PTFE-belagt aluminium
Strømstyrke 8 A
Længde (engelsk) 18,4''
Højde (engelsk) 13,5''
Højde (metrisk) 34.3 cm
Længde (metrisk) 46.7 cm
Hastighed 1000 rpm
Stiktype Schuko
Vægt (engelsk) 100 lb.
Vægt (metrisk) 42 kg
Bredde (metrisk) 52.6 cm
Bredde (engelsk) 20,7 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 52.6 x 46.7 x 63.2 cm