Få mere at vide
Labconco™ RapidVap N2-fordampningssystem med RS-232-forbindelse, 230 V
Artikelnummer. 15769944 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3,6 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15769944 3,6 l
1 options
Artikelnummer. 15769944 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7910011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordamper ved hjælp af hvirvelbevægelse, varme og nitrogenblæsning
  • Ideel til toksikologisk testning og miljøanalyse
  • Effektivt alternativ til Kuderna-danske og rotationsfordampere
  • Nitrogenmanifold lader operatøren introducere nitrogen til udvalgte prøver
  • Behandler op til otte prøver på én gang
    • Maks. individuel volumenkapacitet: 450 ml
  • Valg af to slutsignaler:
    • Tidsindstillet signal: elektrisk timer pauser systemet, advarer brugeren, når den indstillede tid er udløbet
    • Temperatursignal: systemet overvåger temperaturforskellen mellem prøveblok og varmelegeme forårsaget af fordampningskøling
      • Når fordampningen næsten er fuldført, udlignes to temperaturer, hvilket får alarmen til at lyde, og lyset FORVARMNING/SLUT ALARM blinker
    • Fås med RS-232 link på bagsiden af enheden til tovejskommunikation
  • Forbedret kontrolpanel
  • Letlæseligt LCD-display beder operatøren om at programmere ønskede parametre og viser hvirvelhastighed i procent, faktiske og indstillede temperaturer i° C og samlet resterende tid i min.
    • Indtast op til ni forskellige protokoller i hukommelsen for nøjagtige testparametre
  • Avanceret varmesystem
  • Kontaminering og vedligeholdelsesfrit 1000 W tørblokvarmesystem fremskynder fordampningshastigheden ved at levere en kontrolleret mængde varme fra omgivelserne op til 100° C
  • Varmelegeme og prøveblok bevæger sig i tandem for mere effektiv varmeoverførsel
  • Alarmsignaler færdiggørelse af kørsel, hvilket gør det muligt at efterlade prøver uden opsyn, mens de fordamper til det ønskede slutpunkt
  • Børsteløs jævnstrømsmotor sikrer sikker, vedligeholdelsesfri drift og giver jævn kraft med variabel hastighed op til 500 o/min.
  • Producerer ingen potentielt farlige gnister
  • Øget holdbarhed
  • Systemer kan bruges med en bred vifte af stærke kemikalier
  • Pulverlakeret skabsbund af aluminium med glat, opløsningsmiddelbestandig akryl/PVC termoplastisk overhus
  • Aluminiumskammer med PTFE-belægning leder varme effektivt og modstår korrosion
  • Alle mekaniske komponenter er isoleret fra kemiske dampe og dampe for længere levetid
  • Kemikaliebestandigt glaslåg giver synlighed af prøver og løsnes til rengøring
  • To klemmer holder låget sikkert på plads
  • 2 m (6,5 fod) phenolfri pakning giver tætning uden risiko for phenolforurening
  • Valgfrit RS-232-link gør det muligt at udføre og overvåge alle frontpanelfunktioner fra en pc
  • 230 V-modeller er CE-mærkede
  • Udstødningsport med indbygget blæser: 1,8 m (6 ft.) af udstødningsrør for at udlufte giftige opløsningsmiddeldampe ind i stinkskab
  • Otte glashætter af polyethylen
  • Nitrogenindløbsport med 1/4 NPT hantråd
  • PTFE-belagt aluminium prøveblok rummer 8 x 600 ml rør
  • Ledning og stik
Specifikationer:
  • Med sidemonteret diameter: 5 cm (2 in.)
  • Dimensioner (låg lukket): 48,3 x 55,1 x 34,3 cm (19 x 21,75 x 13,5 tommer)
Tekniske data
Certificeringer CE
Frekvens 50/60 Hz
Holder 8 plads bock
Inkluderer Prøveblok, glaslåg, nitrogenmanifold
Forsendelsesvægt (engelsk) 107 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 49 kg
Type RapidVap N2 tør bordplade fordampningssystem
Spænding 230 V
Volumen (engelsk) 121 oz.
Volumen (metrisk) 3,6 l
Kammermateriale PTFE-belagt aluminium
Strømstyrke 4,5 A
Længde (engelsk) 19 tommer
Højde (engelsk) 13,5''
Højde (metrisk) 34 cm
Længde (metrisk) 48 cm
Materiale PTFE-belagt aluminium
Hastighed 500 rpm
Stiktype CEE 7/7
Vægt (engelsk) 99 lb.
Vægt (metrisk) 45 kg
Bredde (metrisk) 55 cm
Bredde (engelsk) 21,7 tommer
Dimensioner (L x B x H) 55.1 x 48.3 x 34.3 cm