Få mere at vide
Labconco™ RapidVap N 2 /48 Tørfordampningssystem
Artikelnummer. 11786409 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Hastighed:
500 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
11786409 500 omdr./min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11786409 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7910013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Hastighed for fordampning af op til 48 små prøver eller 8 store prøver på én gang. Labconco™ RapidVap N 2 /48 Dry Evaporation System er en nitrogenblow-down fordamper med tør blokopvarmning og hvirvelbevægelse for at tilbyde et mere effektivt, automatisk system end rotationsfordampere eller vandbade.
  • Hurtige fordampningshastigheder (methylenchlorid: 7,3 mL/minut/rør; vand: 1,1 mL/minut/rør)
  • Blokken har 8 rum med hver 6 porte til at håndtere op til 48 små prøverør eller op til otte 600 ml rør
  • Kan bruges sammen med en bred vifte af aggressive kemikalier
  • Til brug i lægemiddeludvikling og metabolisme, bioforskning, kombinatorisk kemi, miljøtest, retsmedicin og toksikologi
  • Mikroprocessorstyret nitrogenflow, varmesystem og vortexmotor, med letlæselig LCD-skærm
  • Nitrogen blæser direkte ned på 2, 4, 6 eller 8 prøver i manifolden for at reducere partialtrykket, fremskynde fordampningen og fjerne fordampende opløsningsmiddel
  • Tørblokvarmesystem, 1000 W, leverer en kontrolleret mængde varme op til 100 °C
  • Vortex-bevægelse øger overfladearealet for hurtigere fordampning
  • Vedligeholdelsesfri motor giver jævn kraft med variabel hastighed til at drive hvirvelbevægelsen op til 500 rpm
  • PTFE-belagt aluminiumskammer og 8-positions prøveblok
  • Epoxybelagt skabssokkel i støbt aluminium og akryl/PVC termoplastisk overhus
  • Glaslåg med dobbelte lågklemmer
  • Fenolfri pakning giver fuldstændig forsegling
  • Enestående Cool-Zone isolerer prøven, der er tilbage i glasvarestammen for at tillade behandling til et ønsket slutpunkt, som måske ikke er fuldstændig tør
  • Alarm signalerer færdiggørelse af kørsel, så prøver kan efterlades uden opsyn under drift
  • Op til 9 forskellige brugerindstillede programmer kan gemmes i hukommelsen for nemt at indstille parametre: tid, varme, hvirvelhastighed, antal aktive nitrogenpositioner
  • Alle mekaniske komponenter er isoleret fra de kemiske dampe og dampe for længere levetid
Tekniske data
Vægt (metrisk) 49 kg
Vægt (engelsk) 107 lb.
Spænding 230 V
Hastighed 500 omdr./min.
Vise LCD
Til brug med (applikation) Inddampning/tørring af prøver
Materiale (coating) PFTE
Til brug med (udstyr) Nitrogen (strømningshastighed≥ 3,5 CFM/100 LPM) og gastrykregulator
Inkluderer To-vejs RS-232 Link
Maks. Temperatur (metrisk) 100° C
Watt 1000 w
Elektriske krav 4,5 A
Dimensioner (L x B x H) 55.1 x 48.3 x 34.3 cm
Materiale Aluminium
Controller type Mikroprocessor
Certificeringer CE
garanti 1 år
Type Rotationsfordamper
Frekvens 50/60 Hz
Stopur Ja