Få mere at vide
Rapidosept, TRC
Artikelnummer. 30427732
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30427732 50 g
1 options
Product Code. 30427732 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCR12450050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Molekylær formel C7 H6 Cl2 O
Mængde 50 g
Synonym (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
SMIL OCc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn (2,4-dichlorophenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 177.03
Formel vægt 175.9796