Få mere at vide
Rapidosept-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rapidosept-d2 |
| CAS | 883001-15-8 |
| Molekylær formel | C7H4D2Cl2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Dichloro-benzenemethanol-d2, 2,4-Dichloro-benzyl Alcohol-d2, 2,4-Dichlorobenzenemethanol-d2, 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol-d2, Dybenal-d2, Myacide-d2, Myacide SP-d2, NSC 15635-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2/i4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)c1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | dideuterio-(2,4-dichlorophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.04 |
| Formel vægt | 177.9921 |