Beskrivelse
Kassen RapidHIT ID er en robust, genanvendelig transportkasse, der leverer omfattende beskyttelse og operationel fleksibilitet for RapidHIT ID systemet i feltmiljøer. Sagen giver brugerne mulighed for at omdanne ethvert sted til et mobilt retsmedicinsk laboratorium og opretholde fulde RapidDNA-funktioner, uanset placering.
Kassen RapidHIT ID kan bruges til at gemme følgende komponenter:
- RapidHIT ID Instrument
- RapidHIT ID Instrumentstrømkabel
- Drypbakke
- Bærbar computer (op til 15 tommer)
- Bærbar strømkabel
- Ethernet-kabel (op til 6 fod)
- Stregkodescanner
Designet til at opfylde ISTA 3B-standarder sikrer dette kabinet kompromisløs beskyttelse mod stød og vibrationer, der opstår under standard køretøjstransport og kommerciel godstransport*. Vejrbestandige pakninger fungerer som en barriere mod fugt, støv og andre miljøforurenende stoffer og sikrer instrumentbeskyttelse under transport og længere opbevaringsperioder.
Kendetegn ved sagen omfatter RapidHIT ID :
- Udtrukkeligt håndtag
- ID-plade
- Indikatorer på forsiden
- 'Denne side op'-mærkning
- Bærehåndtag i rustfrit stål
- Rustfri stållåse
- Lufttæt certificeret udluftningsventil
- Sprøjtestøbte kantstøbninger
- Skumpropper
Ud over transport kan kassen omdannes til en fuldt integreret arbejdsstation ved ankomsten til din destination. Dette muliggør effektiv udrulning i pladsbegrænsede miljøer uden at gå på kompromis med funktionalitet. Det integrerede design effektiviserer opsætningsprocedurer, reducerer implementeringstiden og sikrer ensartet ydeevne uanset placering – , hvilket gør det til en essentiel komponent for mobil drift, hvor pålidelighed og effektivitet er afgørende.
For yderligere anbefalinger til bedste praksis for brug af dit RapidHIT ID system i et mobilt miljø, henvises til nedenfor. For specifik vejledning i brugen af etuiet, se det nedenfor.
*Til fragtforsendelse anbefales det at sikre kassen til en palle.
Tekniske data
Tekniske data
| Softwaretype | Fragmentanalyse |
| Udgangsmateriale | DNA |
| Format | Boks |
| Til brug med (udstyr) | RapidHIT ID System |
| Højde (engelsk) Udvendig | 29,308 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 74.442 cm |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 25,486 tommer |
| Længde (engelsk) Gel | 64.734 cm |
| Længde (metrisk) Udvendig | 25,486 tommer |
| Længde (metrisk) Gel | 64.734 cm |
| Vis mere |
Kun til brug inden for strafferet og retsmedicin.