Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Tyrkiet ID-kit
Beskrivelse
- RapidFinder™ Turkey ID Kit muliggør en enkel og pålidelig påvisning af kalkun i foder- og foderprøver
- Metoden fungerer ved at påvise kalkun- eller Meleagris gallopavo-DNA ved realtids PCR
- Når det bruges sammen med GMO Extraction Kit (4466336) til prøveforberedelse, opdager RapidFinder™ Turkey ID Kit både rå og forarbejdet kalkun og giver følsomhed ned til 0,01% kalkun-DNA
- Den inkluderede positive kontrol, som består af 0,1% kalkun-DNA, kan bruges som reference til at fastsætte tærsklen for påvisning af testen
- Assay er kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast og 7300 realtids PCR-systemer
- Simpel realtids PCR-baseret analyse, ingen elektroforese nødvendig
- Hurtig fra prøve til resultat samme dag
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 tube hver: Turkey Master Mix (opbevaret ved -20 °C) General Master Mix (opbevar ved -20 °C ved modtagelse; 2-8 °C efter første brug. Opbevares beskyttet mod lys) Positiv kontrol (opbevar ved -20 °C) |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Real-time PCR-instrument, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument |
| Sættype | Tyrkiet ID-kit |
| Produktlinje | RapidFinder |
| Mængde | 48 reaktioner |
| Arter | Tyrkiet |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke |
| Vis mere |