Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Fåre-ID-sæt
Artikelnummer. 17505576
Skift visning
Mængde:
48 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17505576 48 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17505576 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A24395
 Begrænset vare
På lager
RapidFinder™ Sheep ID Kit muliggør en enkel og pålidelig påvisning af får og lam i foder- og foderprøver. Metoden fungerer ved at påvise får, eller Ovis aries, DNA via realtids PCR.
  • RapidFinder™ Sheep ID Kit muliggør enkel og pålidelig påvisning af får og lam i foder- og foderprøver
  • Metoden fungerer ved at påvise får-DNA eller Ovis aries DNA via realtids PCR
  • når det RapidFinder™ bruges sammen med GMO Extraction Kit (4466336) til prøveforberedelse, opdager Sheep ID Kit både rå og forarbejdede får og lam og giver følsomhed ned til 0,01% fin DNA
  • Den inkluderede positive kontrol i sættet, som består af 0,1% får-DNA, kan bruges som reference til at fastsætte tærsklen for påvisning af testen
  • Assay er kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast og 7300 realtids PCR-systemer
  • Simpel realtids PCR-baseret analyse, ingen elektroforese nødvendig
  • Hurtig fra prøve til resultat samme dag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 1 tube hver:
Sheep Master Mix (opbevares ved -20 °C)
General Master Mix (opbevar ved -20 °C ved modtagelse; 2-8 °C efter første brug. Opbevares beskyttet mod lys)
Positiv kontrol (opbevar ved -20 °C)
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Real-time PCR-instrument, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument
Sættype Fåre-ID-sæt
Produktlinje RapidFinder
Mængde 48 reaktioner
Arter Får
Til brug med (applikation) Mad og drikke
Antal reaktioner 48 Reaktioner
Prøvetype Mad& Miljøprøver