Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex PCR Assay
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Detekterer og differentierer hurtigt Salmonella-arter, Salmonella ser. Typhimurium og Salmonella ser. Enteritidis i en enkelt test med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella-arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex PCR-analyse.
Forbedre påvisning og differentiering af forskellige Salmonella -arter, herunder Salmonella ser. Typhimurium og Salmonella ser. Enteritidis, med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella-arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex PCR-analyse. Dette avancerede sæt gør dig i stand til hurtigt at identificere og skelne disse Salmonella- stammer i en enkelt test.
Med dette sæt kan du trygt sikre nøjagtighed og fremskynde produktudgivelsen, da det giver resultater på så lidt som 16 timer. Arbejdsgangene til test af fjerkræ- og svinekød samt prøver fra produktionsmiljøet er blevet valideret, hvilket sikrer pålidelige og ensartede resultater.
For yderligere at strømline din testproces, SureTect™ kit er kompatibelt med Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR System eller Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid. Disse systemer tilbyder højtydende egenskaber og er designet specifikt til fødevaresikkerhedsapplikationer.
Øg effektiviteten af din arbejdsgang, mens du lever op til lovgivningsmæssige krav for at opdage de mest almindelige Salmonella-serovarer , som forårsager sygdom hos mennesker med SureTect Salmonella-arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex PCR-analyse.
Den nye SureTect Assay-sættet indeholder farvekodet plast med orienteringsmarkeringer og knækkeligt strimmelformat, farvede reagenser og gennemborelige forseglinger for at muliggøre en optimeret arbejdsgang for maksimal laboratorieeffektivitet og produktivitet.
Real-time PCR-kittet muliggør hurtig, samtidig påvisning og formodet identifikation af Salmonella -arter, Salmonella Typhimurium og Salmonella Enteritidis i en enkelt brønd med AFNOR (ISO 16140-2 :2016 ) og AOAC-RI validerede arbejdsgange på en række matricer, herunder råt og spiseklar fjerkræ- og svinekød og miljøprøver til fødevareproduktion.
Drag fordel af:
- Hurtigere beslutninger - Tidligere produktfrigivelse (negative resultater) og hurtigere indgreb (positive resultater) på grund af samtidig detektion (tre test i én) og en reduceret tid til resultat sammenlignet med dyrkningsmetoder.
- Omkostningsreduktioner - Op til 50 % forbrugsomkostningsbesparelser sammenlignet med at køre individuelle PCR-tests for Salmonella -arter, Salmonella Typhimurium og Salmonella Enteritidis .
- Øget effektivitet - Spar værdifuld teknikertid med enkelt, ikke-proprietær berigelse, brugsklare reagenser, enkel prøveforberedelse og samtidig identifikation.
RapidFInder-systemet er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver dig —resultater, du kan stole på.
Enkel
- Nem at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser
- Målspecifik farvet analyseplast
- Klart orienterede lysis- og assaybakker
- Farveindikator i lysereagens, der reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
- Mulighed for at automatisere lysis og PCR prøveforberedelse
- Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 16 timer
- Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
- Test op til 96 prøver i hver kørsel
- Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
Smart
- Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
- Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
- IPC i hvert assay for fuld tillid til resultater
De SureTect Salmonella-arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex PCR-analyse inkluderer:
- Lysereagens 1 rør
- Proteinase K
- Salmonella Multiplex PCR-rør
- Thermo Scientific 96-brønd gennemborelige forseglinger
- PCR-hætter
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | SureTect |
| Målorganismeklasse | Salmonella arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke |