Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex Flex Assay
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Detekterer og differentierer hurtigt Salmonella-arter, Salmonella ser. Typhimurium og Salmonella ser. Enteritidis i en enkelt test med SureTect Salmonella arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex Flex Assay.
Forbedre påvisning og differentiering af forskellige Salmonella -arter, herunder Salmonella ser. Typhimurium og Salmonella ser. Enteritidis, med Thermo Scientific™ SureTect™ Salmonella arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex Flex Assay.
Med dette sæt kan du trygt sikre nøjagtighed og fremskynde produktudgivelsen, da det giver resultater på så lidt som 22 timer. Arbejdsgangene for testning af råmalet kalkun og primærproduktionsprøver er blevet valideret af AFNOR (ISO 16140-2:2016) og AOAC-RI, hvilket sikrer pålidelige og konsistente resultater.
For yderligere at strømline din testproces, SureTect™ analysen er kompatibel med Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR System eller Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid. Disse systemer tilbyder højtydende egenskaber og er designet specifikt til fødevaresikkerhedsapplikationer.
Den nye SureTect Flex Assay inkorporerer farvekodet plast med orienteringsmarkeringer og knækkeligt strimmelformat, farvede reagenser og gennemborelige forseglinger for at muliggøre en optimeret arbejdsgang for maksimal laboratorieeffektivitet og produktivitet.
For 375 g rå malede kalkunprøver og primærproduktionsprøver gennemgår berigede prøver selektiv indfangning og koncentration af Salmonella vha. Dynabeads™ anti-Salmonella og automatiseret immunomagnetisk adskillelse med KingFisher™ Flex rensningssystem med 96 dybbrøndshoveder. De oprensede prøver elueres direkte i Lysis Reagent 1 og Proteinase K til lysis. Lysater overføres til Salmonella Multiplex (SP/SE/ST) PCR-rørene for at rehydrere den lyofiliserede PCR-pellet. PCR-rørene forsegles, indlæses i real-time PCR-instrumentet, og kørslen startes ved hjælp af RapidFinder™ software.
Fordelene inkluderer :
- Hurtigere beslutninger - Tidligere produktfrigivelse (negative resultater) og hurtigere indgreb (positive resultater) på grund af samtidig detektion (tre test i én) og en reduceret tid til resultat sammenlignet med dyrkningsmetoder
- Omkostningsreduktioner - Op til 50 % forbrugsomkostningsbesparelser sammenlignet med at køre individuelle PCR-tests for Salmonella-arter, Salmonella Typhimurium og Salmonella Enteritidis.
- Øget effektivitet - Spar værdifuld teknikertid med enkelt, ikke-proprietær berigelse, brugsklare reagenser, enkel prøveforberedelse og samtidig identifikation.
RapidFinder-systemet er en optimeret løsning, der kombinerer hastighed og ydeevne i en brugervenlig, omkostningseffektiv platform, der giver dig —resultater, du kan stole på.
Enkel
- Nem at bruge med enkelt berigelsestrin og prædispenserede reagenser.
- Mål specifik farvet analyseplastik
- Klart orienterede lysis- og assaybakker
- Farveindikator i lysereagens, der reducerer muligheden for menneskelige fejl
Hurtig og fleksibel
- Optimeret arbejdsgang leverer resultater på skærmen på så lidt som 22 timer
- Maksimal fleksibilitet for driftseffektivitet
- Test op til 96 prøver i hver kørsel
- Valg af gennemborelige tætninger eller hætter
Smart
- Intuitiv, brugervenlig software leverer pålidelige resultater uden subjektiv fortolkning
- Handlingsbare data understøtter hurtige beslutninger i en kompleks produktforsyningskæde
- IPC i hvert assay for fuld tillid til resultater
De SureTect Salmonella arter, Typhimurium og Enteritidis Multiplex Flex Assay inkluderer :
- Dynabeads™ anti-Salmonella
- Lysereagens 1
- Proteinase K
- Salmonella Multiplex PCR-rør
- Thermo Scientific 96-brønd gennemborelige forseglinger
- PCR-hætter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Inkluder s: Dynabeads™ anti-Salmonella, Lysis Reagent 1, Proteinase K, Salmonella Multiplex PCR-rør, Thermo Scientific 96-brønds gennemborende tætninger, PCR-hætter |
| Produktlinje | SureTect |
| Målorganismeklasse | Salmonella arter, Salmonella ser. Typhimurium og Salmonella ser. Enteritidis |
| Til brug med (applikation) | Mad og drikke |