Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Drøvtygger ID-sæt
Artikelnummer. 15880017
Skift visning
Mængde:
48 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
15880017 48 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15880017 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A24396
 Begrænset vare
På lager
De RapidFinder™ Drøvtyggere ID Kit muliggør enkel og pålidelig påvisning af kød fra drøvtyggere i fødevarer og foderprøver.
  • Muliggør enkel og pålidelig påvisning af drøvtyggerkød i fødevare- og foderprøver
  • Metoden fungerer ved påvisning af Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Cervus elaphus og Capreolus capreolus DNA, som svarer til DNA fra oksekød, får, ged og hjorte, ved real-time PCR
  • I modsætning til ELISA baserede metoder, når de bruges sammen med GMO Extraction Kit (4466336) til prøveforberedelse RapidFinder™ Drøvtyggere ID-kit detekterer både råt og forarbejdet drøvtyggerkød og giver følsomhed ned til 0,01 % drøvtygger-DNA
  • Den inkluderede positive kontrol i sættet, som omfatter 0,1 % drøvtygger-DNA, kan bruges som reference til at indstille tærsklen for detektion af analysen
  • Enkel PCR-baseret analyse i realtid, ingen elektroforese nødvendig
  • Assay er kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™ , StepOnePlus™ , 7500, 7500 Fast og 7300 real-time PCR-systemer
Inkluderer
  • Drøvtygger Master Mix (opbevares ved -20 °C)
  • General Master Mix (opbevares ved 4 °C eller -20 °C)
  • Positiv kontrol (opbevares ved -20 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 1 rør hver af:
Drøvtygger Master Mix (opbevares ved -20 °C)
General Master Mix (opbevares ved -20 °C ved modtagelse; 2-8 °C efter første brug. Opbevares beskyttet mod lys)
Positiv kontrol (opbevares ved -20 °C)
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Real-time PCR-instrument, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument
Sættype Drøvtygger ID Kit
Produktlinje RapidFinder
Mængde 48 reaktioner
Arter Drøvtygger
Til brug med (applikation) Mad og drikke
Antal reaktioner 48 Reaktioner
Prøvetype Mad& Miljøprøver