Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Kvantitativt Multi-Animal Set
Artikelnummer. 17515576
Skift visning
Mængde:
48 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17515576 48 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17515576 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A24399
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6470.00 DKK
    5482.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 987.82 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Quant Multi-Animal Set, når det RapidFinder™ bruges sammen med et eller flere af de RapidFinder™ listede Meat ID-sæt, muliggør bestemmelse af procentdelen af en målkødart i forhold til det samlede kød i foder- og foderprøver.
  • Quant Multi-Animal Set, når det RapidFinder™ bruges med et eller flere  RapidFinder™ Meat ID-sæt, muliggør bestemmelse af procentdelen af en målkødart i forhold til det samlede kød i fødevare- og foderprøver
  • Ved at bruge de inkluderede standarder muliggør sættet kvantificering af så lidt som 0,05% målarts-DNA sammenlignet med andet kød-DNA på blot få timer
  • RapidFinder™ Quant Multi-Animal Set er kompatibelt med Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast og 7300 realtids PCR-systemer
  • Simpel realtids PCR-baseret analyse, ingen elektroforese nødvendig
  • Fleksibel kompatibel med enhver fødevare- eller foderprøve, både rå og forarbejdet
  • Pålidelig – Inkluderer standarden for DNA-kvantificering af flere dyr
  • Hurtig fra prøve til resultat samme dag
RapidFinder Quant Multi-Animal Set er designet til at blive brugt i kombination med et eller flere af følgende kødartsspecifikke ID-kits (tilgængelige separat):
  • RapidFinder™ Oksekøds-ID-kit (A24391)
  • RapidFinder™ Svinekød-ID-sæt (A24392)
  • RapidFinder™ Heste-ID-kit (A15570)
  • RapidFinder™  fjerkræ-ID-kit (A24397)
  • RapidFinder™  Kylling ID-kit (A24393)
  • RapidFinder™  Tyrkiet ID-kit (A24394)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Multi-Animal Master Mix (opbevares ved -20 °C), General Master Mix (opbevares ved -20 °C ved modtagelse; 2-8 °C efter første brug. Opbevares beskyttet mod lys.), Multi-Animal Standard (opbevares ved -20 °C)
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Real-time PCR-instrument og Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument
Produktlinje RapidFinder
Mængde 48 reaktioner
Arter Flerdyrs-dyre
Til brug med (applikation) Mad og drikke
Antal reaktioner 48 reaktioner
Prøvetype Mad& Miljøprøver