Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Equine ID Kit
Artikelnummer. 17267254
Skift visning
Mængde:
48 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17267254 48 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17267254 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A15570
 Begrænset vare
På lager
De RapidFinder™ Equine ID Kit muliggør enkel og pålidelig påvisning af hestekød i mad- og foderprøver.
  • Muliggør enkel og pålidelig påvisning af hestekød i fødevare- og foderprøver
  • Metoden fungerer ved påvisning af heste ( Equus caballus ) DNA ved real-time PCR
  • I modsætning til ELISA baseret metoder, den RapidFinder™ Equine ID Kit registrerer både råt og forarbejdet hestekød
  • Giver følsomhed ned til 0,01 % hestekøds-DNA, når det bruges sammen med GMO-ekstraktionssættet
  • En positiv kontrol er inkluderet i sættet (0,1 % heste-DNA), der kan bruges som reference til at indstille tærsklen for detektion af assayet
  • Analysen er kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™ , StepOnePlus™ , 7500, 7500 Fast og 7300 real-time PCR-systemer
Inkluderer
  • Equine Master Mix: opbevares ved -5° til -30 °C
  • General Master Mix: opbevares ved 2 ° til 8 °C
  • Positiv kontrol: opbevares ved -5° til -30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Equine Master Mix (opbevares ved -20 °C)
General Master Mix (opbevares ved -20 °C ved modtagelse; 2-8 °C efter første brug. Opbevares beskyttet mod lys)
Positiv kontrol (opbevares ved -20 °C)
Sættype Equine ID Kit
Produktlinje RapidFinder
Mængde 48 reaktioner
Antal reaktioner 48 Reaktioner