Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Kyllinge-ID-sæt
Artikelnummer. 17585566
Skift visning
Mængde:
48 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17585566 48 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17585566 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A24393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21580.00 DKK
    4573.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 17006.03 DKK
    78% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
RapidFinder™ Chicken ID Kit muliggør en enkel og pålidelig påvisning af kylling i foder- og foderprøver. Metoden fungerer ved at påvise kylling- eller Gallus gallus-DNA via realtids PCR.
  • RapidFinder™ Kyllinge-ID-sættet muliggør en enkel og pålidelig påvisning af kylling i foder- og foderprøver
  • Metoden fungerer ved at påvise kyllinge- eller Gallus gallus-DNA ved realtids PCR
  • Når det bruges sammen med GMO Extraction Kit (4466336) til prøveforberedelse, opdager RapidFinder™ Kylling ID Kit både rå og forarbejdet kylling og giver følsomhed ned til 0,01% kylling-DNA
  • Den inkluderede positive kontrol, som består af 0,1% kyllinge-DNA, kan bruges som reference til at fastsætte tærsklen for påvisning af testen
  • Assay er kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast og 7300 realtids PCR-systemer
  • Simpel realtids PCR-baseret analyse, ingen elektroforese nødvendig
  • Hurtig fra prøve til resultat samme dag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 1 tube hver:
Chicken Master Mix (opbevares ved -20 °C)
General Master Mix (opbevar ved -20 °C ved modtagelse; 2-8 °C efter første brug. Opbevares beskyttet mod lys)
Positiv kontrol (opbevar ved -20 °C)
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Real-time PCR-instrument, Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument
Sættype Kyllinge-ID-sæt
Produktlinje RapidFinder
Mængde 48 reaktioner
Arter Kylling
Til brug med (applikation) Mad og drikke
Antal reaktioner 48 reaktioner
Prøvetype Mad& Miljøprøver