Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Oksekød ID Kit
Artikelnummer. 15835265
Mængde:
48 reaktioner
Pakningsstørrelse:
48 reaktioner
Artikelnummer. 15835265
Brand: Thermo Scientific™ A24391
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De RapidFinder™ Beef ID Kit muliggør enkel og pålidelig påvisning af oksekød i fødevare- og foderprøver.
  • Muliggør enkel og pålidelig påvisning af oksekød i fødevare- og foderprøver
  • Metoden fungerer ved påvisning af bovint eller Bos taurus DNA ved real-time PCR
  • I modsætning til ELISA-baserede metoder, når de bruges sammen med GMO Extraction Kit (4466336) til prøveforberedelse, RapidFinder™ Beef ID Kit detekterer både råt og forarbejdet oksekød og giver følsomhed ned til 0,01 % bovint DNA
  • Den inkluderede positive kontrol, som omfatter 0,1 % bovint DNA, kan bruges som reference til at indstille tærsklen for detektion af assayet
  • Enkel PCR-baseret analyse i realtid, ingen elektroforese nødvendig
  • Analysen er kompatibel med Applied Biosystems™ StepOne™ , StepOnePlus™ , 7500, 7500 Fast og 7300 real-time PCR-systemer
Inkluderer
  • Beef Master Mix (opbevares ved -20 °C)
  • General Master Mix (opbevares ved 4 °C eller -20 °C)
  • Positiv kontrol (opbevares ved -20 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 1 rør hver af:
Beef Master Mix (opbevares ved -20 °C)
General Master Mix (opbevares ved -20 °C ved modtagelse; 2-8° C efter første brug. Opbevares beskyttet mod lys)
Positiv kontrol (opbevares ved -20 °C)
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) Anvendt Biosystems™ QuantStudio™ 5 Real-Time PCR-instrument, anvendt Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR-instrument
Produktlinje RapidFinder
Produkttype Oksekødsidentifikationssæt
Mængde 48 reaktioner
Antal reaktioner 48 Reaktioner
Prøvetype Mad& Miljøprøver