Få mere at vide
MP Biomedicals Rapid mod Koleratest O139
Artikelnummer. 30280613 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Reaktionshastighed:
10 min.
Artikelnummer. Reaktionshastighed
30280613 10 min.
1 options
Artikelnummer. 30280613 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07VCH139C
 Begrænset vare
På lager
Rapid mod Cholerae Tests O139 bruges til kvalitativ påvisning af Vibrio cholerae serogruppe O139 i menneskelige afføringsprøver, miljøvand eller faste fødeprøver.
  • Rapid mod Cholerae O139 Test er en immunokromatografisk membranassay, der bruger meget følsomme antistoffer til at påvise V. cholerae-antigener i afføringsprøver, miljøvand eller faste fødeprøver.
  • Reagenspadden i teststrimlen indeholder farvet kolloidalt guld konjugeret med monoklonale antistoffer mod V. cholerae O139-antigener.
  • Reaktionsmembranen indeholder de sekundære antistoffer mod V. cholerae O139-antigener, som er præ-immobiliseret i testlinjen.
  • Denne test må kun bruges af sundhedsprofessionelle. Det kan ikke bruges alene som grundlag for diagnosticering og udelukkelse af tilfælde.
  • CE-mærket
  • Nøjagtigt resultat inden for 10 minutter
  • Ét-trins procedure
  • Ingen krydsreaktion
  • Til professionelt brug
Tekniske data
Sygdom Kolera
Form Testkort
Detektionsmetode Hurtig detektion
Prøvetype Miljøprøve, Madprøve
Arter Vibrio cholerae serougroup O139
Reaktionshastighed 10 min.