Få mere at vide
MP Biomedicals Rapid mod Koleratest O1
Artikelnummer. 30280614 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Reaktionshastighed:
10 min.
Artikelnummer. Reaktionshastighed
30280614 10 min.
1 options
Artikelnummer. 30280614 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07VCHO1C
 Begrænset vare
På lager
Rapid mod Koleratests O1 bruges til kvalitativ påvisning af Vibrio cholerae serogruppe O1 i menneskelige afføringsprøver, miljøvand eller faste fødeprøver.
  • Rapid mod Cholerae O1-testen er en immunokromatografisk membrananalyse, der bruger meget følsomme antistoffer til at påvise V. cholerae-antigener i afføringsprøver, miljøvand eller faste fødeprøver.
  • Reagenspadden på teststrimlen indeholder farvet kolloidalt guld konjugeret med monoklonale antistoffer mod V. cholerae O1-antigener.
  • Reaktionsmembranen indeholder sekundære antistoffer mod V. cholerae O1-antigener, som er præ-immobiliseret i testlinjen.
  • Denne test må kun bruges af sundhedsprofessionelle. Det kan ikke bruges alene som grundlag for diagnosticering og udelukkelse af tilfælde.
  • CE-mærket
  • Nøjagtigt resultat inden for 10 minutter
  • Ét-trins procedure
  • Ingen krydsreaktion
  • Til professionelt brug
Tekniske data
Sygdom Kolera
Form Testkort
Detektionsmetode Hurtig detektion
Prøvetype Miljøprøve, Madprøve
Arter Vibrio cholerae O1
Reaktionshastighed 10 min.