Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapID™ STR system
Artikelnummer. 11474139
Skift visning
Mængde:
20 paneler/sæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474139 20 paneler/sæt Pakke med 20
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474139 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R8311003
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Identificer streptokokker og relaterede slægter på kun fire timer ved hjælp af dette hurtige identifikationssystem baseret på enzymteknologi.
Identificer streptokokker og relaterede slægter på kun fire timer ved hjælp af Thermo Scientific™ RapID™ STR System, et identifikationssystem baseret på enzymteknologi.
De RapID STR System er en kvalitativ mikrometode, der anvender konventionelle og kromogene substrater til identifikation af medicinsk vigtige streptokokker og beslægtede organismer, som er blevet isoleret fra humane kliniske prøver.
  • Et-trins podning —reducerede forberedelsestiden for øget produktivitet
  • Manuel mikrobiel identifikation gjorde let —ingen olie, ingen pipettering, ingen 24-timers inkubation
  • Fire timers inkubation* —hurtigere tid til resultat for en hurtigere respons
  • Fælles procedure —reduceret materialeforbrug sparer tid og penge
  • Synlige farvereaktioner —reduceret subjektivitet reducerer gentagen testning
  • Bedre rapportering —mere dækning, avancerede opdateringer
*To timers inkubation for RapID SS/u.
En klar plastbakke indeholder reagensimprægnerede brønde, hvilket muliggør samtidig inokulering af hvert hulrum med et forudbestemt volumen inokulum. En suspension af testorganisme i RapID Podevæske bruges som inokulum, der rehydrerer og initierer testreaktioner.
Efter inkubation undersøges hvert hulrum for reaktivitet ved at notere udviklingen af en farve. I nogle tilfælde skal reagenser tilsættes til hulrummene for at give en farveændring. Det resulterende mønster af positive og negative score bruges som grundlag for identifikation af testisolatet ved sammenligning af testresultater med reaktivitetsmønstre gemt i en database eller ved brug af et computergenereret kodekompendium (ERIC ).
Kræver:
RapID Inokulationsvæske (R8325102).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt RapID STR system
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Streptokokker
Emballagetype 1 æske
Mængde 20 paneler/sæt