Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapID™ Spot indolreagens
Artikelnummer. 12853693
Skift visning
Mængde:
15 ml/hætteglas
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12853693 15 ml/hætteglas 15ml
1 options
Artikelnummer. 12853693 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R8309002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00 DKK
    187.62 DKK / 15ml
    Spare 74.38 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Gennemfør Thermo Scientific™ RapID™ System Indole test ved hjælp af klar-til-brug Thermo Scientific RapID Spot indolreagens.
Gennemfør Thermo Scientific™ RapID™ System Indole test ved hjælp af Thermo Scientific RapID Spot indolreagens.
Dette produkt er til brug med RapID SS/u-system (R8311004), RapID ANA II System (R8311002), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt RapID Spot indolreagens
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Gram-negative baciller (oxidase-negative)
Format Hætteglas
Til brug med (udstyr) RapID SS/u-system (R8311004), RapID ANA II System (R8311002), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001)
Emballagetype 1 æske
Mængde 15 ml/hætteglas